Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja de clase M1 con certificado
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Box Weights are ideal for the verification or calibration of class M₂ weights.
Marca:  Zwiebel™ PBI23121
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11780763
  • 100.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase M1.
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
  • Especificaciones
    Especificaciones
    ± 3 mg
    Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III
    Certificados
    Ver productos accesorios