Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja de clase M1 con certificado
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Box Weights are ideal for the verification or calibration of class M₂ weights.
92.59€ - 1155.40€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III |
---|
Código de producto | Marca | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11790763
|
Zwiebel™
PBI23122 |
± 5 mg |
104.57€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11760763
|
Zwiebel™
PBI23119 |
± 2 mg |
95.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11730763
|
Zwiebel™
PBI23116 |
± 1 mg |
92.59€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11730773
|
Zwiebel™
PBI23126 |
± 100 mg |
367.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11700773
|
Zwiebel™
PBI23123 |
± 10 mg |
118.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11740763
|
Zwiebel™
PBI23117 |
± 1,2 mg |
94.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11750773
|
Zwiebel™
PBI23128 |
± 500 mg |
1155.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11740773
|
Zwiebel™
PBI23127 |
± 250 mg |
739.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11780763
|
Zwiebel™
PBI23121 |
± 3 mg |
100.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11750763
|
Zwiebel™
PBI23118 |
± 1,6 mg |
97.04€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Certificado de contraste COFRAC• Monobloque de 1 a 50g
• Cavidad de ajuste de 100g a 10kg
• Dotación estándar
• Monobloque de 1 a 20 g
• Cavidad de ajuste de 50g a 10kg
• Estuches de madera opcionales.
Especificaciones
Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III |