Learn More
Zwiebel™ Pesas con certificado de clase F1
Use with weighing instruments of special accuracy class I and high accuracy class II. Zwiebel™ Class F1 Weights are intended for use in the verification or calibration of class F2 weights.
Marca:  Zwiebel™ PBI23132
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11720793
  • 177.02€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F1
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
  • Especificaciones
    Especificaciones
    ± 0,20 mg
    Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta
    Certificados
    Ver productos accesorios