Learn More
Zwiebel™ Pesas con certificado de clase F1
Use with weighing instruments of special accuracy class I and high accuracy class II. Zwiebel™ Class F1 Weights are intended for use in the verification or calibration of class F2 weights.
157.94€ - 1833.80€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta |
---|
Código de producto | Marca | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11770803
|
Zwiebel™
PBI23141 |
± 50 mg |
1833.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11780793
|
Zwiebel™
PBI23138 |
± 5,0 mg |
492.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11750793
|
Zwiebel™
PBI23135 |
± 0,50 mg |
212.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11720793
|
Zwiebel™
PBI23132 |
± 0,20 mg |
177.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11760773
|
Zwiebel™
PBI23129 |
± 0,1 mg |
157.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11730793
|
Zwiebel™
PBI23133 |
± 0,25 mg |
183.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11760803
|
Zwiebel™
PBI23140 |
± 25 mg |
1113.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11740793
|
Zwiebel™
PBI23134 |
± 0,30 mg |
196.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Certificado de contraste COFRAC• Monobloque de 1 a 50g
• Cavidad de ajuste de 100g a 10kg
• Dotación estándar
• Monobloque de 1 a 20 g
• Cavidad de ajuste de 50g a 10kg
• Estuches de madera opcionales.
Specifications
Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta |