Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja con certificado de calibración COFRAC de clase E2
Calibrate weights of lower accuracy classes and are used with class I weighing instruments. Zwiebel™ Class E2 Box Weights are intended for use with class F1 weights.
Marca:  Zwiebel™ PBI23874
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11775183
  • 278.78€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase E2
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
    Especificaciones
    Especificaciones
    5 g
    ± 0,05 mg
    Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial
    Certificados
    Ver productos accesorios