Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja con certificado de calibración COFRAC de clase E2
Calibrate weights of lower accuracy classes and are used with class I weighing instruments. Zwiebel™ Class E2 Box Weights are intended for use with class F1 weights.
270.30€ - 1759.60€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial |
---|
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11710263
|
Zwiebel™
PBI23733 |
1 a 100 g |
1759.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11715193
|
Zwiebel™
PBI23878 |
100 g |
428.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11725193
|
Zwiebel™
PBI23879 |
200 g |
437.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11785183
|
Zwiebel™
PBI23875 |
10 g |
287.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11755183
|
Zwiebel™
PBI23872 |
1 g |
285.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11795183
|
Zwiebel™
PBI23876 |
20 g |
289.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11765183
|
Zwiebel™
PBI23873 |
2 g |
270.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11775183
|
Zwiebel™
PBI23874 |
5 g |
278.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11705193
|
Zwiebel™
PBI23877 |
50 g |
301.04€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11745203
|
Zwiebel™
PBI23883 |
5 kg |
1669.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Certificado de contraste COFRAC• Monobloque de 1 a 50g
• Cavidad de ajuste de 100g a 10kg
• Dotación estándar
• Monobloque de 1 a 20 g
• Cavidad de ajuste de 50g a 10kg
• Estuches de madera opcionales.
Especificaciones
Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial |