Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores Cimarec™ i Telesystem Multipoint
Lleve a cabo aplicaciones con medios agresivos en entornos con un alto nivel de humedad con los agitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint.
Marca: Thermo Scientific™ 50088034
2121.61 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.66990kg
Descripción
Safely conduct applications with aggressive media in high-humidity environments with Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint Stirrers. The stirrers are designed for integration with incubators and controlled climate chambers.
Características:- Todos los modelos sumergibles para su uso en baños de agua de hasta 50 °C
- Los controladores externos reducen el consumo de energía y disminuyen la salida de calor
- Carcasa de acero inoxidable hermética resistente a productos químicos
- Recuperación sencilla de los ajustes utilizados más recientemente
- Las condiciones de funcionamiento son de – 10 °C a + 56 °C al 100 % de HR en aire; de 0 ° a 50 °C sumergido en agua
- Protección IP 68; limpieza sencilla con agua corriente
- El accionamiento inductivo garantiza una agitación completamente sincronizada en todas las posiciones
- Agitadores de 6, 15 o 60 posiciones
- Agitación suave y uniforme de tan solo 100 rpm
- Velocidades de agitación de hasta 2000 rpm
- Volúmenes de agitación de hasta 2 l por multipunto
Conjunto de cables con varios enchufes y diferentes opciones de controlador: el Telemodul 20 C con controles por microprocesador, ajuste de potencia regulable y programabilidad, o el Telemodul 40 C con mayores velocidades, más ajustes de potencia y control informatizado
Especificaciones
De 130 a 1400 rpm | |
Acero inoxidable | |
Cuadrada | |
5/10/15/20 W | |
1,4 in | |
16,5 in | |
9,4 in | |
CE | |
Telesystem de 15 posiciones con Telemodul 20 C | |
Agitador | |
7,5 kg |
15 | |
De 1 a 1000 mL por punto | |
100/240 V | |
16,5 × 9,4 × 1,4 in (420 × 240 × 35 mm) | |
35 mm | |
420 mm | |
240 mm | |
Telesystem de 15 posiciones con Telemodul 20 C; capacidad: de 1 a 1000 mL por punto | |
De - 10 °C a 56 °C (en funcionamiento) | |
16,5 lb |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.