Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores Cimarec™ i Telesystem Multipoint
Lleve a cabo aplicaciones con medios agresivos en entornos con un alto nivel de humedad con los agitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint.
1840.00€ - 3710.00€
Especificaciones
Material de la placa superior | Acero inoxidable |
---|---|
Forma | Cuadrada |
Tensión | 100/240 V |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 16,5 × 9,4 × 1,4 in (420 × 240 × 35 mm) |
Altura (imperial) | 1,4 in |
Código de producto | Marca | Capacidad | Velocidad | Posiciones de agitación. | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Velocidad | Posiciones de agitación. | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10324801
|
Thermo Scientific™
50088009 |
De 0,1 a 50 mL por punto | De 130 a 1400 rpm | 60 |
3590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10756182
|
Thermo Scientific™
50088011 |
De 0,1 a 100 mL por punto | De 100 a 2000 rpm | 60 |
3710.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10324481
|
Thermo Scientific™
50088034 |
De 1 a 1000 mL por punto | De 130 a 1400 rpm | 15 |
2420.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10788011
|
Thermo Scientific™
50088036 |
De 1 a 1200 mL por punto | De 100 a 2000 rpm | 15 |
2920.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10481023
|
Thermo Scientific™
50088077 |
De 1 a 1500 mL por punto | De 130 a 1400 rpm | 6 |
1840.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10138041
|
Thermo Scientific™
50088078 |
De 1 a 200 mL por punto | De 100 a 2000 rpm | 6 |
2320.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Safely conduct applications with aggressive media in high-humidity environments with Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint Stirrers. The stirrers are designed for integration with incubators and controlled climate chambers.
Características:- Todos los modelos sumergibles para su uso en baños de agua de hasta 50 °C
- Los controladores externos reducen el consumo de energía y disminuyen la salida de calor
- Carcasa de acero inoxidable hermética resistente a productos químicos
- Recuperación sencilla de los ajustes utilizados más recientemente
- Las condiciones de funcionamiento son de - 10 °C a + 56 °C al 100 % de HR en el aire; de 0 °C a 50 °C sumergido en agua
- Protección IP 68; limpieza sencilla con agua corriente
- El accionamiento inductivo garantiza una agitación completamente sincronizada en todas las posiciones
- Agitadores de 6, 15 o 60 posiciones
- Agitación suave y uniforme de tan solo 100 rpm
- Velocidades de agitación de hasta 2000 rpm
- Volúmenes de agitación de hasta 2 l por multipunto
Conjunto de cables con varios enchufes y diferentes opciones de controlador: el Telemodul 20 C con controles por microprocesador, ajuste de potencia regulable y programabilidad, o el Telemodul 40 C con mayores velocidades, más ajustes de potencia y control informatizado
Garantía: 5 años
Especificaciones
Acero inoxidable | |
100/240 V | |
1,4 in | |
16,5 in | |
9,4 in | |
De - 10 °C a 56 °C (en funcionamiento) |
Cuadrada | |
16,5 × 9,4 × 1,4 in (420 × 240 × 35 mm) | |
35 mm | |
420 mm | |
240 mm | |
Agitador |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.