Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores Cimarec™ i Compact y Maxi
Trabaje en entornos de agitación exigentes con los agitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ i Compact y Maxi, que son unidades herméticamente selladas 100 % libres de mantenimiento y desgaste.––
Marca: Thermo Scientific™ 50088143
Detalles adicionales : Peso : 5.62600kg
Descripción
Handle challenging stirring environments with Thermo Scientific™ Cimarec™ i Compact and Maxi Stirrers, which are 100% maintenance- and wear-free, hermetically sealed units. With powerful magnets and no moving parts, these inductive-drive stirrers are designed to go into water baths and incubators. The Cimarec™ i Compact and Maxi series stirrers come standard with your choice of controller.
Características:- La carcasa herméticamente sellada es resistente al polvo y a los microorganismos
- Carcasa de acero inoxidable resistente a productos químicos
- Sumergible para su uso en baños de agua de hasta 50 °C
- Las condiciones de funcionamiento son de - 10 °C a + 56 °C en el aire; de 0 °C a 50 °C sumergido en agua
- Clase de protección IP68
- Vincule y sincronice hasta 8 agitadores compactos o 4 agitadores Maxi mediante un controlador con distribuidores opcionales y agitador compacto 50088137 o agitador Maxi 50088127
Agitador Maxi con control externo:
- Velocidades de agitación de hasta 2000 rpm
- Volúmenes de agitación de hasta 5 l
- Los ajustes de potencia ajustables disponibles en el Telemodul 20 C y Telemodul 40 C ofrecen un descenso del consumo de energía y menor emisión de calor
Agitador Compact con control externo:
- Velocidades de agitación de hasta 1400 rpm
- Volúmenes de agitación de hasta 1,5 l
- Los ajustes de potencia ajustables disponibles en el Telemodul 20 C ofrecen un descenso del consumo de energía y menor emisión de calor
Información sobre pedidos:
Elija entre tres unidades de control diferentes (incluida con el agitador). Elija el controlador Telemodul estándar con su diseño que ahorra espacio, el Telemodul 20 C con controles de microprocesador, ajuste de potencia regulable y programabilidad, o el Telemodul 40 C con mayores velocidades, más ajustes de potencia y control informatizado. Los agitadores también están disponibles sin controlador, para su uso con sistema de distribución de sobremesa.
Incluye:
Las unidades de 100 a 240 V contienen un conjunto de cables con varios enchufes.
Especificaciones
De 130 a 1000 rpm | |
Acero inoxidable | |
Cuadrada | |
6 W | |
1,378 in | |
7,9 in | |
7,9 in | |
UE | |
Agitador Maxi con Telemodul estándar; 230 V Euro | |
IP68 | |
Agitador | |
2,3 kg |
1 | |
5 L | |
230 V | |
7,9 x 7,9 x 1,378 in (180 x 180 x 35mm) | |
35 mm | |
180 mm | |
180 mm | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad | |
Agitador Maxi con Telemodul estándar | |
De - 10 °C a 56 °C (en funcionamiento) | |
5,1 lb |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.