Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores Cimarec™ i Compact y Maxi
Trabaje en entornos de agitación exigentes con los agitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ i Compact y Maxi, que son unidades herméticamente selladas 100 % libres de mantenimiento y desgaste.––
337.00€ - 1336.66€
Especificaciones
Material de la placa superior Acero inoxidable
Forma Cuadrada
Clase de protección IP68
Intervalo de temperatura (métrico) De - 10 °C a 56 °C (en funcionamiento)
Tipo Agitador
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
10128041
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
50088122
Agitador Maxi con Telemodul 40 C; Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15141586
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
50134758
Agitador Maxi sin controlador Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10601342
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
50088133
Agitador Compact con Telemodul 20 C; 100-240 V; 3/6/9/12 W Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10267321
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
50088135
Agitador Maxi con Telemodul 20 C; 100-240 V Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10209851
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
50088143
Agitador Maxi con Telemodul estándar; 230 V Euro Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12907206
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
50088145
Agitador Maxi con Telemodul estándar; 230 V Reino Unido Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10079140
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
50088152
Agitador Compact con Telemodul estándar; 230 V Euro Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Handle challenging stirring environments with Thermo Scientific™ Cimarec™ i Compact and Maxi Stirrers, which are 100% maintenance- and wear-free, hermetically sealed units. With powerful magnets and no moving parts, these inductive-drive stirrers are designed to go into water baths and incubators. The Cimarec™ i Compact and Maxi series stirrers come standard with your choice of controller.
Características:
  • La carcasa herméticamente sellada es resistente al polvo y a los microorganismos
  • Carcasa de acero inoxidable resistente a productos químicos
  • Sumergible para su uso en baños de agua de hasta 50 °C
  • Las condiciones de funcionamiento son de - 10 °C a + 56 °C en el aire; de 0 °C a 50 °C sumergido en agua
  • Clase de protección IP68
  • Vincule y sincronice hasta 8 agitadores compactos o 4 agitadores Maxi mediante un controlador con distribuidores opcionales y agitador compacto 50088137 o agitador Maxi 50088127
Agitador Maxi con control externo:
  • Velocidades de agitación de hasta 2000 rpm
  • Volúmenes de agitación de hasta 5 l
  • Los ajustes de potencia ajustables disponibles en el Telemodul 20 C y Telemodul 40 C ofrecen un descenso del consumo de energía y menor emisión de calor
Agitador Compact con control externo:
  • Velocidades de agitación de hasta 1400 rpm
  • Volúmenes de agitación de hasta 1.5 l
  • Los ajustes de potencia ajustables disponibles en el Telemodul 20 C ofrecen un descenso del consumo de energía y menor emisión de calor
Información sobre pedidos:
Elija entre tres unidades de control diferentes (incluida con el agitador). Elija el controlador Telemodul estándar con su diseño que ahorra espacio, el Telemodul 20 C con controles de microprocesador, ajuste de potencia regulable y programabilidad, o el Telemodul 40 C con mayores velocidades, más ajustes de potencia y control informatizado. Los agitadores también están disponibles sin controlador, para su uso con sistema de distribución de sobremesa.
Incluye:
Las unidades de 100 a 240 V contienen un conjunto de cables con varios enchufes.
Garantía: 5 años
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
IP68
Agitador
Cuadrada
De - 10 °C a 56 °C (en funcionamiento)
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.