Learn More
Thermo Scientific™ Inyectores de microcalibre Cheminert™ modelo C2
Utilice los inyectores de microcalibre Thermo Scientific™ Cheminert™ modelo C2 como inyectores o válvulas de conmutación.
Marca:  Thermo Scientific™ C2-1000EP
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10289274
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Utilice los inyectores de microcalibre Thermo Scientific™ Cheminert™ modelo C2 como inyectores o válvulas de conmutación. Pueden accionarse manualmente o con un actuador microelectrónico. Con conexiones de 1,59 mm (1/16 in) y orificios de 0,48 mm (0,010 in), están disponibles en configuraciones de 6 o 10 orificios e incluyen un bucle de muestras de 5 μL.
  • Accesorios de 1,59 mm (1/16 in)
  • Orificios de 0,25 mm (0,010 ″)
  • Disponible en configuraciones de 6 o 10 orificios
  • Disponible con accionador manual o microeléctrico
Especificaciones
Especificaciones
Microeléctrico
HPLC
10 Ports
Bucle de 5 μL
Inyector de microcalibre/válvula de conmutación
Acero inoxidable N60
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.