Learn More
Thermo Scientific™ Inyectores de microcalibre Cheminert™ modelo C2
Utilice los inyectores de microcalibre Thermo Scientific™ Cheminert™ modelo C2 como inyectores o válvulas de conmutación.
2160.00€
Especificaciones
Volumen de la muestra (métrico) | Bucle de 5 μL |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | HPLC |
Tipo | Inyector de microcalibre/válvula de conmutación |
Código de producto | Marca | Material de estátor | Actuación | No. of Ports | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material de estátor | Actuación | No. of Ports | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10289274
|
Thermo Scientific™
C2-1000EP |
Acero inoxidable N60 | Microeléctrico | 10 Ports |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Utilice los inyectores de microcalibre Thermo Scientific™ Cheminert™ modelo C2 como inyectores o válvulas de conmutación. Pueden accionarse manualmente o con un actuador microelectrónico. Con conexiones de 1,59 mm (1/16 in) y orificios de 0,48 mm (0,010 in), están disponibles en configuraciones de 6 o 10 orificios e incluyen un bucle de muestras de 5 μL.
- Ajustes de 1,59 mm (1/16 in)
- Orificios de 0,48 mm (0,010 in)
- Disponible en configuraciones de 6 o 10 orificios
- Disponible con accionador manual o microeléctrico
Especificaciones
Bucle de 5 μL | |
HPLC | |
Inyector de microcalibre/válvula de conmutación |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.