Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
La Centrifuge 5910 Ri destaca por su pantalla intuitiva y su gama de soluciones innovadoras para usabilidad, documentación y gestión de usuarios. Su amplia gama de rotores basculantes y de ángulo fijo se adapta a un amplio espectro de aplicaciones en un diseño muy compacto.
11810.00€ - 16620.00€
Especificaciones
RCF máx. | 22.132 x g |
---|---|
Refrigerado | Sí |
Pantalla | Interfaz táctil VisioNize™ |
Temporizador | De 10 s a 99 h 59 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta |
Anchura exterior (imperial) | 28,3 in |
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17181842
|
Eppendorf™
5943000511 |
Centrífuga 5910 Ri (UE-IVD), interfaz táctil | con rotor S-4x750, incl. cestillos redondos y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml | 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) |
15440.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17151842
|
Eppendorf™
5943000319 |
Centrífuga 5910 Ri (UE-IVD), interfaz táctil | con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos y placas de 5 ml/15 ml/50 ml | 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) |
16130.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17101842
|
Eppendorf™
5943000211 |
Centrífuga 5910 Ri (UE-IVD), interfaz táctil | con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml, frascos y placas de 175 a 250 ml | 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) |
16250.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17131832
|
Eppendorf™
5943000017 |
Centrífuga 5910 Ri (UE-IVD), interfaz táctil | sin rotor | 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) |
12410.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17161832
|
Eppendorf™
5943000149 |
Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil | con rotor FA-6x50 | 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) |
13690.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17191842
|
Eppendorf™
5943000516 |
Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil | con rotor S-4x750, incl. cestillos redondos y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml | 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) |
14905.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17181832
|
Eppendorf™
5943000173 |
Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil | Con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores de 1 l (4), frascos Eppendorf de 1 l (4) | 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) |
15740.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17141842
|
Eppendorf™
5943000316 |
Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil | con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos y placas de 5 ml/15 ml/50 ml | 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) |
15605.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17111842
|
Eppendorf™
5943000216 |
Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil | con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml, frascos y placas de 175 a 250 ml | 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) |
15730.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17121852
|
Eppendorf™
5943000904 |
Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil | con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales, adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml, frascos y placas de 175 a 250 ml, adaptadores para frascos de 1000 ml, incl. 4 frascos de 1000 ml | 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) |
16620.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17121832
|
Eppendorf™
5943000011 |
Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil | sin rotor | 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) |
11810.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Gran pantalla táctil VisioNize™ de 7 pulgadas para un ajuste de parámetros súper rápido mediante la exclusiva función de favoritos
- Gestión de usuarios con múltiples niveles de autorización y funciones de documentación que cumplen los requisitos de las normas GLP/GxP
- Rotores basculantes y adaptadores para tubos y botellas de 0,2 mL a 1.000 mL, así como todos los tipos de placas MTP, PCR o Deepwell
- Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de biología molecular de alta velocidad en tubos de 0,2 mL a 250 mL
- Alta velocidad de centrifugación de hasta 22.132 × g (14,000 rpm)
- Tapones y tapas Eppendorf QuickLock™ herméticos a los aerosoles para un bloqueo rápido y ergonómico de la tapa
- Funcionamiento silencioso para mejorar su entorno de trabajo
- Tapa de centrífuga con cierre de tapa suave
- Rango de temperatura de -11 ° C a 40 °C
- Detección automática del rotor y de desequilibrios para una máxima seguridad operacional
Especificaciones
22.132 x g | |
Interfaz táctil VisioNize™ | |
28,3 in | |
14,5 in | |
25,9 in | |
230 V |
Sí | |
De 10 s a 99 h 59 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta | |
72 cm | |
37 cm | |
68 cm | |
50/60 Hz |