Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
La Centrifuge 5910 Ri destaca por su pantalla intuitiva y su gama de soluciones innovadoras para usabilidad, documentación y gestión de usuarios. Su amplia gama de rotores basculantes y de ángulo fijo se adapta a un amplio espectro de aplicaciones en un diseño muy compacto.
Marca:  Eppendorf™ 5943000173
12592.00 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "22546" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 123.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17181832
  • 15740.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Gran interfaz táctil de 7 pulgadas VisioNize™ para una configuración de parámetros muy rápida mediante la exclusiva función de favoritos
  • Gestión de usuarios con varios niveles de autorización y funciones de documentación compatibles con los requisitos GLP/GxP
  • Rotores y adaptadores de cestillo basculante para tubos y frascos de 0,2 ml a 1000 ml, así como todos los tipos de placas de MTP, PCR o Deepwell
  • Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de biología molecular de alta velocidad en tubos de 0,2 ml a 250 ml
  • Alta velocidad de centrifugado de hasta 22 132 × g ( 14 000 rpm)
  • Eppendorf QuickLock& estanco a aerosoles; tapones y tapas para cerrar la tapa con mayor rapidez y ergonomía
  • Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo.
  • Tapa de centrífuga con cierre suave.
  • Intervalo de temperatura de -11 °C a 40 °C
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad.
Especificaciones
Especificaciones
22.132 x g
Interfaz táctil VisioNize™
Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil
10/10
S-4 xUniversal
-11°C a +40°C
28,3 in
14,5 in
25,9 in
230 V/ de 50 a 60 Hz (UE)
50/60 Hz
Sí
Con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores de 1 l (4), frascos Eppendorf de 1 l (4)
< 53 dB(A) con rotor S-4 xUniversal
99
Sí
De 10 s a 99 h 59 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta
72 cm
37 cm
68 cm
230 V
Certificados
Ver productos accesorios