Learn More
Fisherbrand™ Cajas criogénicas de cartón con revestimiento estándar resistente al agua
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para alojar una amplia gama de tamaños de tubo. Las cajas criogénicas de cartón con revestimiento estándar resistente al agua Fisherbrand™ son resistentes a temperaturas de hasta - 80 °C, por lo que son ideales para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas.
45.65€ - 196.00€
Especificaciones
Material | Cartón |
---|---|
Tipo | Caja criogénica |
Para utilizar con (aplicación) | Tubos de 6mm a 28,5mm de diámetro |
Admite | Tubos de 6 mm a 28,5 mm de diámetro |
Cantidad | 10 Paquetes |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10573815
|
Fisherbrand™
|
32 mm | Blanco |
127.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10568815
|
Fisherbrand™
|
50 mm | Verde |
114.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11557623
|
Fisherbrand™
|
50 mm | Blanco |
82.65€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10231545
|
Fisherbrand™
|
50 mm | Amarillo |
45.65€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10739884
|
Fisherbrand™
|
75 mm | Verde |
51.65€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11822483
|
Fisherbrand™
|
75 mm | Blanco |
97.25€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10637584
|
Fisherbrand™
|
100 mm | Blanco |
196.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Máxima flexibilidad: Las cajas criogénicas se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28.5 mm de diámetro
- Las cajas criogénicas se pueden utilizar para recipientes grandes si se retira la rejilla
Especificaciones
Cartón | |
Tubos de 6mm a 28,5mm de diámetro | |
10 Paquetes |
Caja criogénica | |
Tubos de 6 mm a 28,5 mm de diámetro |