Learn More
Fisherbrand™ Cajas criogénicas de cartón con revestimiento estándar resistente al agua
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para alojar una amplia gama de tamaños de tubo. Las cajas criogénicas de cartón con revestimiento estándar resistente al agua Fisherbrand™ son resistentes a temperaturas de hasta - 80 °C, por lo que son ideales para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.58680kg
Descripción
- Máxima flexibilidad: Las cajas criogénicas se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro.
- Los cajas criogénicas pueden usarse para recipientes más grandes si se retira la rejilla
Especificaciones
Blanco | |
Cuadrada | |
Tubos de 6mm a 28,5mm de diámetro | |
10 Paquetes | |
0,5 kg |
Cartón | |
Caja criogénica | |
Tubos de 6 mm a 28,5 mm de diámetro | |
32 mm |