Learn More
Swann-Morton™ Hoja de escalpelo de acero al carbono
Efectúe cortes quirúrgicos y reparaciones con las hojas de bisturí de acero al carbono Swann Morton™ en el quirófano.
Marca: Swann-Morton™ 0108
Detalles adicionales : Peso : 0.15120kg
Descripción
Efectúe cortes quirúrgicos y reparaciones con las hojas de escalpelo de acero al carbono Swann-Morton™ en el quirófano.
- Acero al carbono de acuerdo con la BS EN 27740
- Asas y hojas de venta por separado
Especificaciones
Acero al carbono | |
N.º 22 | |
Más grande que el n.º 20 y el n.º 21; el n.º 22 se ajusta a los mangos n.º 4, n.º 4L, n.º 4 graduado y n.º 6B | |
BS EN 7740 |
Hoja de escalpelo | |
40 mm | |
Sí | |
10/paq. |