Learn More
Swann-Morton™ Hoja de escalpelo de acero al carbono
Efectúe cortes quirúrgicos y reparaciones con las hojas de bisturí de acero al carbono Swann Morton™ en el quirófano.
51.40€ - 74.45€
Especificaciones
Material de la hoja | Acero al carbono |
---|---|
Tipo de producto | Hoja de escalpelo |
Desechables | Sí |
Certificaciones/conformidad | BS EN 7740 |
Cantidad | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Tamaño | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11738373
|
Swann-Morton™
0101 |
N.º 10 | 25 mm |
66.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11748373
|
Swann-Morton™
0103 |
N.º 11 | 20 mm |
71.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11762724
|
Swann-Morton™
0105 |
N.º 15 | 15 mm |
54.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11772724
|
Swann-Morton™
0106 |
N.º 20 | 30 mm |
62.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12118931
|
Swann-Morton™
0108 |
N.º 22 | 40 mm |
74.45€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11702734
|
Swann-Morton™
0110 |
N.º 23 | 30 mm |
70.85€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11782724
|
Swann-Morton™
0107 |
N.º 21 | 35 mm |
73.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11712734
|
Swann-Morton™
0111 |
N.º 24 | 35mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Efectúe cortes quirúrgicos y reparaciones con las hojas de escalpelo de acero al carbono Swann-Morton™ en el quirófano.
- Acero al carbono de acuerdo con la BS EN 27740
- Los mangos y hojas se venden por separado
Especificaciones
Acero al carbono | |
Sí | |
10/paq. |
Hoja de escalpelo | |
BS EN 7740 |