Learn More
Swann-Morton™ Hoja de escalpelo de acero al carbono
Efectúe cortes quirúrgicos y reparaciones con las hojas de bisturí de acero al carbono Swann Morton™ en el quirófano.
Marca: Swann-Morton™ 0101
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
Efectúe cortes quirúrgicos y reparaciones con las hojas de escalpelo de acero al carbono Swann-Morton™ en el quirófano.
- Acero al carbono de acuerdo con BS EN 27740
- Asas y hojas de venta por separado
Especificaciones
Acero al carbono | |
N.º 10 | |
La n.º 10 se ajusta a los mangos n.º 3, n.º 3L, n.º 3 graduado, n.º 5B, n.º 7, n.º 9, n.º B3 y n.º B3L | |
BS EN 7740 |
Hoja de escalpelo | |
25 mm | |
Sí | |
10/paq. |