Learn More
Cadence Science™ Agujas de alimentación para animales pequeños reutilizables: Recto
Agujas de alimentación de acero inoxidable montadas con precisión ideales para alimentación y dosificación
830.00€ - 835.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Aguja de alimentación de animales recta |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Acero inoxidable |
Desechables | No |
Para utilizar con (aplicación) | Animal pequeño, ideal para alimentación y dosificación |
Código de producto | Marca | Diámetro de la bola (imperial) | Grosor | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la bola (imperial) | Grosor | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11747614
|
Cadence Science™
7922 |
0,088 in | 18G | 1 in |
830.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17851964
|
Cadence Science™
7921 |
0.088 in. | 20G | 1 in. |
835.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11737614
|
Cadence Science™
7904 |
0,088 in | 18G | 1,5 in |
830.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15350053
|
Cadence Science™
7905 |
0.088 in. | 18G | 2 in. |
830.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Para la intubación de animales de laboratorio
- Tubos rectos y curvos
- Muchos tamaños estándar disponibles, de pequeño a grande
- Recto
- Esterilizable en autoclave
Agujas para animales pequeños
- Para animales de 20 g a 460 g, 142 g (de 20 a 600g)
Especificaciones
Aguja de alimentación de animales recta | |
Acero inoxidable | |
Animal pequeño, ideal para alimentación y dosificación |
Esterilizable en autoclave | |
No |