Learn More
Cadence Science™ Agujas de alimentación para animales pequeños reutilizables: Recto
Agujas de alimentación de acero inoxidable montadas con precisión ideales para alimentación y dosificación
Marca: Cadence Science™ 7921
Detalles adicionales : Peso : 0.72000kg
Descripción
- For the intubation of laboratory animals
- Straight, curved tubing styles
- Many standard sizes available, from small to large
- Straight
- Autoclavable
Small Animal Needles
- For animals 0.7 oz. to 1 lb., 5 oz. (20 to 600g)
Especificaciones
Straight Animal Feeding Needle | |
Stainless Steel | |
Small animal, Ideal for feeding and dosing | |
1 in. | |
0.088 in. |
Autoclavable | |
No | |
20G | |
0.254 cm | |
0.023 cm |