Learn More
Brand™ Cámaras de recuento Buerker
Muestra 9 cuadrados grandes de 1 mm2 cada uno que se utilizan para el recuento de leucocitos. Las cámaras de recuento BRAND™ Bürker también contienen cuadrados de grupo que se corresponden en tamaño a la cámara de recuento Neubauer y que se utilizan para el recuento de trombocitos y eritrocitos. Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE.
75.80€ - 107.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispositivo de recuento |
---|---|
Cantidad | 1Each |
Fondo (métrico) | 0,1mm |
Certificaciones/conformidad | Directiva IVD 98/79 CE |
Para utilizar con (aplicación) | Recuento de leucocitos, eritrocitos y trombocitos |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10513451
|
Brand™
718920 |
Con pinzas de resorte |
107.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10628431
|
Brand™
718905 |
Sin abrazaderas de resorte |
75.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Muestra 9 cuadrados grandes de 1 mm2 cada uno utilizados para el recuento de leucocitos.
- Cada cuadrado grande está subdivido por líneas dobles (0.05 mm de separación) en 16 cuadrados de grupo con lados de 0.2 mm.
- Los cuadrados de grupo se corresponden en tamaño con la cámara de recuento de Neubauer, pero sin subdivisiones adicionales. Se usan para el recuento de trombocitos y eritrocitos.
- Líneas dobles de minicuadrados con un área de 0.0025 mm2.
- Marcado CE de acuerdo con la Directiva IVD 98/79 CE.
Especificaciones
Dispositivo de recuento | |
0,1mm | |
Recuento de leucocitos, eritrocitos y trombocitos |
1Each | |
Directiva IVD 98/79 CE |