Learn More
Brand™ Cámaras de recuento Buerker
Muestra 9 cuadrados grandes de 1 mm2 cada uno que se utilizan para el recuento de leucocitos. Las cámaras de recuento BRAND™ Bürker también contienen cuadrados de grupo que se corresponden en tamaño a la cámara de recuento Neubauer y que se utilizan para el recuento de trombocitos y eritrocitos. Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE.
Marca: Brand™ 718905
60.48 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21654" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03420kg
Beschreibung
- Muestra 9 cuadrados grandes de 1 mm2 cada uno utilizado para el recuento de leucocitos.
- Cada cuadrado grande se subdivide con líneas dobles (0,05 mm de separación) en 16 cuadrados de grupo con lados de 0,2 mm.
- Los cuadrados de grupo corresponden en tamaño a la cámara de recuento Neubauer, pero no tienen más subdivisiones. Estos se utilizan para el recuento de trombocitos y eritrocitos.
- Líneas dobles de minicuadrados con un área de 0,0025 mm2.
- Marcado CE de conformidad con la Directiva IVD 98/79 CE.
Spezifikation
Dispositivo de recuento | |
0,1mm | |
Recuento de leucocitos, eritrocitos y trombocitos |
1Each | |
Directiva IVD 98/79 CE | |
Sin abrazaderas de resorte |