Learn More
Cole-Parmer™ Brass Compression Fittings
Marca: Cole-Parmer™ 31412-35
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Conector de compresión | |
NPT (macho) de 0,25 pulgadas | |
1/pack |
Latón | |
-65 °C | |
de 250 °C |