Learn More
Cole-Parmer™ Brass Compression Fittings
7.65€ - 7.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Conector de compresión |
---|---|
Material | Latón |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -65 °C |
Cantidad de embalaje | 1/pack |
MaxOperatingTempMetric | de 250 °C |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11805453
|
Cole-Parmer™
31412-35 |
NPT (macho) de 0,25 pulgadas |
7.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11895443
|
Cole-Parmer™
31412-34 |
NPT (macho) de 0,125 pulgadas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Conector de compresión | |
-65 °C | |
de 250 °C |
Latón | |
1/pack |