Learn More
BRAND™ Micropipeta monocanal ajustable Transferpette™ S
Ofrece un alto grado de exactitud, precisión, máxima versatilidad y rendimiento fiable gracias a la tecnología Easy Calibration™. La micropipeta ajustable monocanal BrandTrade; Transferpette™ S ofrece un funcionamiento sencillo con una sola mano con freno ajustable para proteger frente a cambios de volumen accidentales.
Marca: BRAND™ 704768
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Includes: Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Descripción
La pipeta monocanal ajustable Transferpette™ S ofrece una construcción sólida pero ligera, funcionamiento sencillo con una sola mano y un alto grado de exactitud y precisión con la tecnología Easy Calibration™ para proporcionar una fiabilidad muy duradera. El modelo monocanal está disponible en los modelos de volumen fijo y digitales en intervalos de volumen de 0.1 μl a 10 ml.
- Botón de pipeteo centralizado con longitud de carrera optimizada
- Freno ajustable para fijar el intervalo de volumen
- Pantalla de volumen de 4 dígitos visibles
- Compatible con puntas universales (0.1-1 μl requiere puntas nano-cap)
- Esterilizable en autoclave de forma repetida a 121 °C/250 °F(20 minutos)
Especificaciones
± 2 % | |
Punta de 0.1 a 20 μl y de 0.1 a 1 μl Nano-cap™ | |
0.1 μL to 20 μL and 0.1 μL to 1 μL Nano-Cap™ Tip | |
1 | |
Pipeta monocanal | |
Digital | |
Aplicaciones exigentes de laboratorio | |
Certificado de rendimiento, manual de funcionamiento, montaje en estante y garantía de tres años. | |
3 años |
CE, IVD | |
Autoclavable | |
D-1 | |
Transferpette™ S | |
De 0.1 a 1 μl | |
Curvados | |
Punta de 0.1 a 20 μl y de 0.1 a 1 μl Nano-cap™ | |
0.001 μl |