Learn More
BRAND™ Micropipeta monocanal ajustable Transferpette™ S
Ofrece un alto grado de exactitud, precisión, máxima versatilidad y rendimiento fiable gracias a la tecnología Easy Calibration™. La micropipeta ajustable monocanal BrandTrade; Transferpette™ S ofrece un funcionamiento sencillo con una sola mano con freno ajustable para proteger frente a cambios de volumen accidentales.
221.20€ - 357.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, IVD |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Transferpette™ S |
Tipo | Pipeta monocanal |
Includes: Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Incrementos | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Incrementos | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10208062
|
BRAND™
704768 |
De 0.1 a 1 μl | Punta de 0.1 a 20 μl y de 0.1 a 1 μl Nano-cap™ | 0.001 μl | Certificado de rendimiento, manual de funcionamiento, montaje en estante y garantía de tres años. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10474612
|
BRAND™
704770 |
De 0.5 a 10 μl | Punta Nano-cap™ de 0.1 a 20 μl, ultra micropunta de 0.5 a 20 μl, punta Nano-cap™ de 0.1 a 1 μl, punta de 0.5 a 10 μl | 0.01 μl | Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10208252
|
BRAND™
704772 |
De 2 a 20 μl | Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 2 a 20 μl, punta de 5 a 100 μl | 0.02 μl | Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15428811
|
BRAND™
704773 |
5 to 50 μL | 2 to 200µL tip, 5 to 300µL tip, 2 to 20µL tip, 5 to 100µL tip | 0.05μL | Performance certificate, operating manual, shelf mount, and three year warranty. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10615643
|
BRAND™
704780 |
De 100 a 1000 μl | Punta de 50 a 1000 μl, punta de 50 a 1250 μl, punta de 50 a 1000 μl | 1 μl | Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10720044
|
BRAND™
704778 |
De 20 a 200 μl | Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 2 a 20 μl, punta de 5 a 100 μl | 0.2 μl | Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10155862
|
BRAND™
704782 |
De 500 a 5000 μl | Punta de 0.5 a 5 ml | 5 μl | Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11693219
|
BRAND™
704769 |
De 0.1 a 2.5μl | De 0.1 a 20 μl, de 0.5 a 20 μl, de 1 a 50 μl, de 0.5 a 10 μl y de 1 a 20 μl | 0.002μL | Montaje en estante y gradilla, manual de instrucciones |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10218252
|
BRAND™
704774 |
De 10 a 100 μl | Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 2 a 20 μl, punta de 5 a 100 μl | 0.1 μl | Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10054052
|
BRAND™
704784 |
De 1000 a 10,000 μl | Punta de 1 a 10 ml | 10 μl | Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
La micropipeta monocanal ajustable Transferpette™ S ofrece una construcción sólida pero ligera, funcionamiento sencillo con una sola mano y un alto grado de exactitud y precisión con la tecnología Easy Calibration™ para proporcionar una fiabilidad muy duradera. El modelo monocanal está disponible en los modelos de volumen fijo y digitales, en intervalos de volumen de 0.1 μl a 10ml.
- Botón de pipeteo centralizado con longitud de carrera optimizada
- Freno ajustable para fijar el intervalo de volumen
- Pantalla de volumen de cuatro dígitos visibles
- Compatible con puntas universales (0.1-1 μl requiere puntas nano-cap)
- Esterilizables en autoclave de forma repetida a 121 °C/250 °F(20 minutos)
Garantía
Garantía de tres años
Especificaciones
CE, IVD | |
1 | |
Pipeta monocanal | |
Curvo | |
Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento |
Sí | |
Transferpette™ S | |
Digital | |
Aplicaciones exigentes de laboratorio | |
3 años |