Learn More
BRAND™ Micropipeta monocanal ajustable Transferpette™ S
Ofrece un alto grado de exactitud, precisión, máxima versatilidad y rendimiento fiable gracias a la tecnología Easy Calibration™. La micropipeta ajustable monocanal BrandTrade; Transferpette™ S ofrece un funcionamiento sencillo con una sola mano con freno ajustable para proteger frente a cambios de volumen accidentales.
Marca: BRAND™ 704782
Detalles adicionales : Peso : 0.35400kg
Descripción
La micropipeta monocanal ajustable Transferpette™ S ofrece una construcción sólida pero ligera, funcionamiento sencillo con una sola mano y un alto grado de exactitud y precisión con la tecnología Easy Calibration™ para proporcionar una fiabilidad muy duradera. El modelo monocanal está disponible en los modelos de volumen fijo y digitales, en intervalos de volumen de 0.1 μl a 10ml.
- Botón de pipeteo centralizado con longitud de carrera optimizada
- Freno ajustable para fijar el intervalo de volumen
- Pantalla de volumen de cuatro dígitos visibles
- Compatible con puntas universales (0.1-1 μl requiere puntas nano-cap)
- Esterilizables en autoclave de forma repetida a 121 °C/250 °F(20 minutos)
Especificaciones
± 0.6 % | |
Punta de 0.5 a 5 ml | |
0.5 to 5 mL Tip | |
1 | |
Pipeta monocanal | |
Digital | |
Aplicaciones exigentes de laboratorio | |
Montaje en gradilla/estante, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento | |
3 años |
CE, IVD | |
Sí | |
D5000 | |
Transferpette™ S | |
De 500 a 5000 μl | |
Curvo | |
Punta de 0.5 a 5 ml | |
5 μl |