Learn More
BRAND™ Transferpette™ Single Channel Electronic Pipets
Combines comfortable design, balanced weight distribution, intuitive software and user-friendly documentation for your pipetting needs.
495.00€ - 525.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 8655-2 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Transferpette™ |
Tipo | Pipeta de un solo canal para microlitros |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10641603
|
BRAND™
705339 |
0,5 a 10 mL | Gris | Sin adaptador de CA |
495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10510882
|
BRAND™
705343 |
20 a 200 mL | Amarillo | Sin adaptador de CA |
495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10120352
|
BRAND™
705340 |
2 a 20 mL | Gris | Sin adaptador de CA |
514.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10102472
|
BRAND™
705347 |
De 500 a 5.000 unidades | Rojo | Sin adaptador de CA |
495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10511072
|
BRAND™
705346 |
De 100 a 1000 unidades | Azul | Sin adaptador de CA |
495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10475802
|
BRAND™
705299 |
0,5 a 10 mL | Ninguno | Adaptador de CA para Europa |
525.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10150302
|
BRAND™
705300 |
2 a 20 mL | Ninguno | Adaptador de CA para Europa |
525.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Functional, ergonomic housing design
- Individually adjustable finger rest
- Intuitive menu structure and comprehensively illustrated user manual
- Significantly reduced tip attachment and ejection forces using universal tip
- Corrosion-resistant piston and ejector
- Five convenient programs: pipetting, reverse pipetting, mixing, GEL-Electrophoresis, dispensing
- Ready for use: 4000 pipetting cycles with each battery charge, battery refresh function even during recharging
- Each pipette has a DE-M marking and is supplied with performance certificate
- Supplied with battery and silicone oil
Especificaciones
DIN EN ISO 8655-2 | |
1 | |
Pipeta de un solo canal para microlitros | |
Ergonómico |
Autoclavable | |
Transferpette™ | |
LCD | |
1 |