Learn More
BRAND™ Transferpette™ Single Channel Electronic Pipets
Combines comfortable design, balanced weight distribution, intuitive software and user-friendly documentation for your pipetting needs.
Marca: BRAND™ 705340
488.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21922" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.34000kg
Descripción
- Diseño de carcasa funcional y ergonómico
- Nuevo apoyadedo ajustable
- Estructura de menús intuitiva y manual de usuario completamente ilustrado
- Reducción significativa de las fuerzas de fijación y expulsión de la punta con la punta universal
- Pistón resistente a la corrosión y expulsor
- Cinco prácticos programas: Pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, electroforesis en gel y dispensación
- Listos para su uso: 4000 ciclos de pipeteo con cada carga de la batería, función de actualización de la batería incluso durante la recarga
- Cada pipeta tiene un marcado DE-M y se suministra con certificado de rendimiento
- Se suministra con batería y aceite de silicona
Specifications
≤ ± 1,0%, 0,2μL | |
DIN EN ISO 8655-2 | |
Gris | |
Transferpette™ | |
2 a 20 mL | |
Ergonómico | |
0,02μL | |
59°F a 104°F | |
1 año |
NiMH recargable | |
Autoclavable | |
1 | |
Pipeta de un solo canal para microlitros | |
LCD | |
Sin adaptador de CA | |
1 | |
15°C a 40°C |