Learn More
BRAND™ Polypropylene Thread Adapters for Bottle-Top Dispensers
Adapt current model Dispensette™ seripettor™, Titrette™ and QuikSip™ to common bottle sizes.
9.20€ - 17.55€
Especificaciones
Tipo de producto | Adaptador roscado de frasco |
---|---|
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (equipo) | Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ y QuikSip™ |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10566522
|
BRAND™
704397 |
GL 45/38 |
11.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10319650
|
BRAND™
704396 |
GL 45/33 |
15.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10568911
|
BRAND™
704328 |
GL 33/28 |
9.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10078740
|
BRAND™
704429 |
GL 32/NS 29/32 |
17.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10272511
|
BRAND™
704345 |
GL 32/45 |
14.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10684491
|
BRAND™
704340 |
GL 32/S 40 |
14.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Polypropylene Construction
- For use with Dispensette™ seripettor™ Titrette™ and QuikSip™ Bottle-top dispensers
Especificaciones
Adaptador roscado de frasco | |
Polipropileno | |
Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ y QuikSip™ |