Learn More
BRAND™ Polypropylene Thread Adapters for Bottle-Top Dispensers
Adapt current model Dispensette™ seripettor™, Titrette™ and QuikSip™ to common bottle sizes.
Marca: BRAND™ 704340
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Estructura de polipropileno
- Para su uso con dispensadores para la parte superior de frascos Dispensette™ Seripettor™ Titrette™ y QuikSip™
Especificaciones
Adaptador roscado de frasco | |
Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ y QuikSip™ | |
GL 32/S 40 |
Polipropileno | |
1 unidad |