Learn More
BRAND™ Buretas digitales para parte superior de frasco BRAND™ Titrette™
Proporciona exactitud y precisión con la tolerancia de las buretas de vidrio clase A. Los dispensadores digitales para frascos BrandTech™ BRAND™ Titrette™ son compatibles con la mayoría de soluciones de titulación en concentraciones de hasta 1 mol/l. Ideales para química general, aplicaciones de tratamiento de aguas residuales, análisis de alimentos/bebidas, titulación industrial, trabajo de campo medioambiental y mucho más.
1090.00€ - 1515.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM E287, DIN EN ISO 385 |
---|---|
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10703164
|
BRAND™
4760151 |
(2) pilas AAA, (2) ventanas de inspección ámbar, (2) ventanas de inspección de protector de luz de colores, (3) adaptadores para roscas de botella, manual de funcionamiento, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico |
1095.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10687425
|
BRAND™
4760251 |
Certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, 2 pilas AAA, 3 adaptadores de frasco de rosca, 2 ventanas de inspección ámbar, manual de funcionamiento e interfaz RS-232 con cable conector y CD de software. |
1515.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10703354
|
BRAND™
4760161 |
(2) pilas AAA, (2) ventanas de inspección ámbar, (2) ventanas de inspección de protector de luz de colores, (3) adaptadores para roscas de botella, manual de funcionamiento, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico |
1095.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10769165
|
BRAND™
4760261 |
(2) pilas AAA, (2) ventanas de inspección ámbar, (2) ventanas de inspección de protector de luz de colores (3), adaptadores de rosca de botella, los modelos con interfaz RS-232 incluyen cable conector y CD de software, manual de funcionamiento, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico |
1470.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15394127
|
BRAND™
4760141 |
(2) pilas AAA, (2) ventanas de inspección ámbar, (2) ventanas de inspección de protector de luz de colores, (3) adaptadores para roscas de botella, manual de funcionamiento, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico |
1090.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15604077
|
BRAND™
4760241 |
(2) pilas AAA, (2) ventanas de inspección ámbar, (2) ventanas de inspección de protector de luz de colores (3), adaptadores de rosca de botella, los modelos con interfaz RS-232 incluyen cable conector y CD de software, manual de funcionamiento, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico |
1470.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Provides accuracy and precision within the tolerances of Class A glass burettes. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ Digital Bottle-top Burets are suitable for most titrants in concentrations up to 1 mol/L. Ideal for general chemistry, wastewater treatment applications, food/beverage analysis, industrial titrations, environmental fieldwork, and more.
La BRAND Titrette proporciona exactitud y precisión dentro de las tolerancias de buretas de vidrio de clase A. Adecuadas para la mayoría de tituladores en concentraciones de hasta 1 mol/l, son ideales para aplicaciones de química general, tratamiento de aguas residuales, análisis de alimentos y bebidas, valoraciones industriales, trabajo de campo medioambiental y muchas más. La bureta Titrette le permitirá realizar titulaciones de rutina de forma rápida, precisa y con facilidad.
- Funcionamiento suave para ofrecer titulaciones excepcionalmente sensibles gota a gota
- Evita el riesgo de derrames de transferencias vertidas
- Elimina los errores de lectura por menisco
- Cambia automáticamente entre carga y titulación
- Cumple con las tolerancias de las buretas de vidrio de clase A según las normas ISO y ASTM
- Interfaz RS-232 opcional disponible para la transmisión de datos directa a un PC
- Se utiliza para una gran variedad de aplicaciones, como química general, tratamiento de aguas, análisis de alimentos y bebidas, titulaciones industriales y trabajo medioambiental en el laboratorio o sobre el terreno
Información de órdenes
For burettes with Calibration Certificate, contact Customer Service. Add “DKD” at the end of the BRANDTECH part number. No returns accepted.
Especificaciones
ASTM E287, DIN EN ISO 385 | |
Vidrio |