Learn More
BRAND™ Buretas digitales para parte superior de frasco BRAND™ Titrette™
Proporciona exactitud y precisión con la tolerancia de las buretas de vidrio clase A. Los dispensadores digitales para frascos BrandTech™ BRAND™ Titrette™ son compatibles con la mayoría de soluciones de titulación en concentraciones de hasta 1 mol/l. Ideales para química general, aplicaciones de tratamiento de aguas residuales, análisis de alimentos/bebidas, titulación industrial, trabajo de campo medioambiental y mucho más.
Marca: BRAND™ 4760251
1299.51 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.29000kg
Includes: Certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, 2 pilas “AAA”, 3 adaptadores de rosca de frasco, 2 ventanas de inspección ámbar y manual de funcionamiento. Los modelos con interfaz RS-232 incluyen cable conector y CD de software.
Descripción
Provides accuracy and precision within the tolerances of Class A glass burettes. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ Digital Bottle-top Burets are suitable for most titrants in concentrations up to 1 mol/L. Ideal for general chemistry, wastewater treatment applications, food/beverage analysis, industrial titrations, environmental fieldwork, and more.
La BRAND Titrette proporciona exactitud y precisión dentro de las tolerancias de buretas de vidrio de clase A. Adecuadas para la mayoría de tituladores en concentraciones de hasta 1 mol/l; son ideales para aplicaciones de química general, tratamiento de aguas residuales, análisis de alimentos y bebidas, valoraciones industriales, trabajo de campo medioambiental y muchas más. La bureta Titrette le permitirá realizar valoraciones de rutina de forma rápida, precisa y con facilidad.
- Funcionamiento suave para valoraciones excepcionalmente sensibles a caídas
- Evita el riesgo de derrames de transferencias vertidas
- Elimina errores de lectura de menisco
- Cambia automáticamente entre llenado y ajuste de dosis
- Cumple las tolerancias para buretas de vidrio de clase A según las normas ISO y ASTM
- Interfaz RS-232 opcional disponible para la transmisión directa de datos a un PC
- Se usa para una variedad de aplicaciones, incluyendo química general, tratamiento de agua, análisis de alimentos/bebidas, valoraciones industriales y trabajo ambiental en el laboratorio o campo
Información de órdenes
Para buretas con certificado de calibración, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Añada DKD al final del número de referencia BRANDTECH. No se aceptan devoluciones.
Especificaciones
Bureta digital para boca de frasco con interfaz RS 232 | |
Vidrio | |
Ideal para química general, aplicaciones de tratamiento de aguas residuales, análisis de alimentos/bebidas, valoraciones industriales, trabajo de campo medioambiental |
DIN EN ISO 385, ASTM E287 | |
25 ml | |
Certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, 2 pilas AAA, 3 adaptadores de frasco de rosca, 2 ventanas de inspección ámbar, manual de funcionamiento e interfaz RS-232 con cable conector y CD de software. |