Learn More
Brady™ Etiquetas para frascos de transferencia térmica
Las etiquetas para frascos de transferencia térmica están disponibles en vinilo autolaminado o material antimanipulación que es ideal para la identificación de cables.
Marca: Brady™ 020822
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg
Descripción
- El vinilo blanco mate de alto rendimiento con adhesivo permanente (B-351) es perfecto para aplicaciones que requieren resistencia a las alteraciones del producto; tenga cuidado al retirar del revestimiento, ya que se trata de un material frágil.
- Las etiquetas de papel (B-402) cuentan con un adhesivo acrílico permanente, perfecto para el etiquetado de aplicaciones que requieren un material de etiqueta de bajo coste.
- Se suministran en un formato autolaminado (B-427) con una zona imprimible blanca y un área sobrelaminada translúcida para proteger el texto; el adhesivo acrílico permanente tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite.
Especificaciones
RoHS, 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE | |
Acrílico | |
Mate | |
Vinilo | |
No estéril | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica | |
3000/paq. | |
De -40 °C a +80 °C | |
0,066 mm | |
1 pulgadas × 2 pulgadas (Al × An) | |
50,8 mm | |
25,4 mm |
Montaje en superficie | |
Blanco | |
Etiqueta | |
Etiqueta de transferencia térmica | |
Frascos, indicación antimanipulación | |
1 | |
Rectángulo | |
0,0028 in | |
28,58 mm | |
2 in | |
1 in |