Learn More
Brady™ Etiquetas para frascos de transferencia térmica
Las etiquetas para frascos de transferencia térmica están disponibles en vinilo autolaminado o material antimanipulación que es ideal para la identificación de cables.
141.00€ - 760.00€
Especificaciones
Formato | Etiqueta |
---|---|
Tipo de producto | Etiqueta de transferencia térmica |
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Material | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Material | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11819644
|
Brady™
030113 |
3,75 pulg | Vinilo | 1 in |
730.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11824684
|
Brady™
020822 |
1 in | Vinilo | 2 in |
640.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11859514
|
Brady™
030235 |
0,25 pulg | Poliéster | 1 in |
141.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11824744
|
Brady™
030174 |
0,5 in | Vinilo | 1 in |
760.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- El vinilo blanco mate de alto rendimiento con adhesivo permanente (B-351) es ideal para aplicaciones que requieren resistencia a las alteraciones del producto; tenga cuidado al retirar del revestimiento ya que se trata de un material frágil.
- Las etiquetas de papel (B-402) cuentan con un adhesivo acrílico permanente, ideal para el etiquetado de aplicaciones que requieren un material de etiqueta de bajo coste.
- Suministradas en un formato autolaminado (B-427) con una zona imprimible blanca y un área sobrelaminada translúcida para proteger el texto; el adhesivo acrílico permanente tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite.
Especificaciones
Etiqueta | |
Etiqueta de transferencia térmica |