Learn More
Brady™ LABXPERT™ Vinyl Straw Labels
LABXPERT™ Vinyl Straw Labels are made of self-laminating vinyl (B-427), an excellent material for wire and cable identification. This material has good clarity, conformability and is self-extinguishing.
Marca: Brady™ 060945
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
Descripción
- Suministrado en un formato autolaminado con una zona imprimible blanca y un área de sobrelaminado translúcido para proteger el texto
- El adhesivo acrílico permanente y duradero tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE, con reconocimiento UL
- Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R4300
Especificaciones
RoHS, UL | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Vinilo | |
No estéril | |
Etiquetadora portátil IDXPERT™; etiquetadora portátil LabXpert™ | |
175/paquete | |
De -40 a 158 °F | |
De 11 a 12 lb/pulg | |
0,102 mm | |
1 x 1,75 pulg | |
44,45 mm | |
2,54 cm |
Montaje en superficie | |
Negra, Blanca, Translúcido | |
Etiqueta | |
Etiqueta | |
Identificación de laboratorio, capilares | |
1 | |
Rectángulo | |
-40°C a +70°C | |
0,004 in | |
47,63 mm | |
1,75 in | |
1 in | |
9,53 mm |