Learn More
Brady™ LABXPERT™ Vinyl Straw Labels
LABXPERT™ Vinyl Straw Labels are made of self-laminating vinyl (B-427), an excellent material for wire and cable identification. This material has good clarity, conformability and is self-extinguishing.
72.80€ - 96.55€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | RoHS, UL |
---|---|
Descripción | Montaje en superficie |
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Acabado | Mate |
Formato | Etiqueta |
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Altura (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Altura (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10173232
|
Brady™
060947 |
Negra, Blanco | 450/paquete | 0,25 pulg | 1,1 in |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10522023
|
Brady™
060946 |
Negra, Blanca, Translúcido | 175/paquete | 1,5 in | 1,75 in |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10327132
|
Brady™
060945 |
Negra, Blanca, Translúcido | 175/paquete | 1 in | 1,75 in |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Provided in a self-laminated format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text
- Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved
- All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Especificaciones
RoHS, UL | |
Acrílico, Permanente | |
Etiqueta | |
Etiqueta | |
Identificación de laboratorio, capilares | |
1 | |
De -40 a 158 °F | |
De 11 a 12 lb/pulg | |
0,102 mm |
Montaje en superficie | |
Mate | |
Vinilo | |
No estéril | |
Etiquetadora portátil IDXPERT™; etiquetadora portátil LabXpert™ | |
Rectángulo | |
-40°C a +70°C | |
0,004 in |