Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster Freezerbondz (B-490) LABXPERT™
Etiquetas de identificación para superficies heladas, incluidas de vidrio y polipropileno almacenadas en nitrógeno líquido
121.00€
Especificaciones
Recubrimiento | Suave |
---|---|
Color | Negro, Blanca |
Acabado | Mate |
Material | Poliéster |
Para utilizar con (equipo) | Impresora LabXpert™ |
Código de producto | Marca | Tamaño (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12809968
|
Brady™
060903 |
1,25 x 0,375 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Etiqueta de superficie lisa fabricada con poliéster Freezerbondz
- Etiqueta resistente a la humedad con rendimiento en climas fríos
- La etiqueta original Freezerbondz I soporta temperaturas extremadamente bajas
- Para impresora LABEXPERT™ (también se puede usar en impresora IDXPERT™)
- Acabado mate, negro sobre etiqueta blanca
- Entorno: esterilizable en autoclave, congelador, baños de agua caliente (100 °C), nitrógeno líquido
- Disponibles en diferentes tamaños y áreas de impresión
- Compatibilidad con impresoras: LABXPERT
El uso previsto del producto queda fuera del ámbito de la directiva RoHS
Especificaciones
Suave | |
Mate | |
Impresora LabXpert™ |
Negro, Blanca | |
Poliéster |