Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster Freezerbondz (B-490) LABXPERT™
Etiquetas de identificación para superficies heladas, incluidas de vidrio y polipropileno almacenadas en nitrógeno líquido
Marca: Brady™ 060903
Detalles adicionales : Peso : 0.20492kg
Descripción
- Etiqueta de superficie lisa fabricada con poliéster Freezerbondz
- Etiqueta resistente a la humedad con rendimiento en climas fríos
- La etiqueta original Freezerbondz I soporta temperaturas extremadamente bajas
- Para™ impresora LABEXPERT (también se puede usar en impresora IDXPERT™)
- Acabado mate, negra sobre etiqueta blanca
- Medio ambiente: Esterilización en autoclave, congelador, baños de agua caliente (100 °C), nitrógeno líquido
- Disponible en diferentes tamaños y áreas de impresión
- Compatibilidad de la impresora: LABXPERT
El uso previsto del producto queda fuera del ámbito de la directiva de RoHS
Especificaciones
Etiquetas FreezerBondz para las impresoras LABXPERT e IDXPERT | |
Suave | |
Mate | |
Tubo para centrífuga, vial criogénico, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio | |
450 por rollo | |
1,25 x 0,375 pulg | |
De - 196°C a + 130°C | |
31,75 mm |
Acrílico permanente | |
Negro, Blanca | |
Poliéster | |
Impresora LabXpert™ | |
Rectángulo | |
31,750 x 9,530 mm | |
0,053 mm | |
9,53 mm |