Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Ultra Thin Cryogenic Polyester Labels for B33 Printers
Durable Freezerbondz™ Polyester (B-492) markers are designed for laboratory identification applications such as vials, centrifuge, tubes, test tubes, straws and slides.
Marca: Brady™ 134102
188.10 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.55800kg
Descripción
- Las etiquetas B-492 se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
- El material de poliéster blanco tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas de -196 a 100 °C (de -320 a 212 °F)
- Cuando se imprime con la cinta de la serie R6400 Brady, este material proporciona una excelente resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y rendimiento a bajas temperaturas.
Especificaciones
Not Autoclavable | |
FreezerBondz Labels for the BBP33 Printer | |
Blanco | |
Poliéster | |
No estéril | |
Impresora BBP™33 | |
1 | |
1,62 x 0,600 pulg | |
-320°F to +230°F | |
0.081 mm | |
0,6 x 1,625 pulg | |
41,27 mm | |
15,2 mm |
RoHS | |
Acrílico permanente | |
Mate | |
Etiquetas de laboratorio BBP33 | |
Uso en identificación de laboratorio, como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos | |
Cartridge of 1500 Labels | |
1500/paq. | |
41,27 x 15,2 mm | |
0,0032 in | |
17.78 mm | |
1,62 in | |
0,600 in |