Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Ultra Thin Cryogenic Polyester Labels for B33 Printers
Durable Freezerbondz™ Polyester (B-492) markers are designed for laboratory identification applications such as vials, centrifuge, tubes, test tubes, straws and slides.
198.00€ - 373.00€
Especificaciones
Color Blanco
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Impresora BBP™33
Grosor (imperial) 0,0032 in
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Altura (imperial) Anchura (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Altura (imperial) Anchura (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
15791857
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
143100
1000 por rollo 0,5 in 1 in
215.00€
paquete de 1500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15354158
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
143063
2500/paquete 0,5 in 1 in
373.00€
1 caja
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
13593310
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
143067
1900 por rollo 1 in 1 in
247.00€
1 caja
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15412615
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
134102
1500/paq. 0,600 in 1,62 in
198.00€
paquete de 1500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Specialized — Aggressive adhesive B-492 FreezerBondz™ labels are ideal for curved, frozen surfaces like vials, centrifuge samples, tubes, and slides.
  • Durable — Labels withstand chemicals, abrasions, storage in liquid nitrogen, and a high/low temperature range of -320°F to +212°F (-196°C to +100°C).
  • Adhesive — Permanent acrylic adhesive for tight bonding onto smooth, curved surfaces, or wrapping around tubes and vials with a 1/8 in. overlap.
  • Certifications — RoHS compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
No estéril
Impresora BBP™33
0,0032 in