Learn More
Brady™ BradyBondz™ BMP71 Thermal Transfer Portable Printer Labels
Used to identify property from components to finished products
52.80€ - 57.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con homologación UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) |
---|---|
Descripción | Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Color | Blanco |
Acabado | Satinado |
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Tamaño (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Tamaño (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11735703
|
Brady™
115116 |
16,5 x 5,08 mm | 0,65 x 0,2 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11705703
|
Brady™
114850 |
12,7 x 6,99 mm | 0,5 x 0,275 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11795673
|
Brady™
115111 |
25,4 x 12,7 mm | 1 x 0,5 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11755673
|
Brady™
115110 |
25,4 x 9,5 mm | 1 x 0,37 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11715693
|
Brady™
114726 |
19 x 6,3 mm | 0,75 x 0,25 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- White glossy polyester
- Available in various sizes
Applications:
Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General Identification, General Purpose ID, Patch Panel - ID Port, Rating Plates, Through Hole - Top
Especificaciones
Con homologación UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) | |
Acrílico permanente | |
Satinado | |
Etiqueta BradyBondz | |
Impresora de transferencia térmica portátil BMP™71 | |
-70°C a +110°C |
Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 | |
Blanco | |
Poliéster (B-423) | |
Seguimiento de activos, códigos de barras, frascos, ID de componentes, tubo cónico, placa de pocillos profundos, ID de equipos, ID de uso general, placa de Petri, placas de clasificación, orificio pasante (superior) | |
Rectángulo | |
0,076 mm |