Learn More
Brady™ BradyBondz™ BMP71 Thermal Transfer Portable Printer Labels
Used to identify property from components to finished products
Marca: Brady™ 114850
Detalles adicionales : Peso : 0.07620kg
Descripción
- Poliéster blanco brillante
- Disponibles en varios tamaños
Aplicaciones:
Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, identificación general, ID de uso general, panel de conexiones del puerto de ID, placas de clasificación, orificio pasante (superior)
Especificaciones
Con homologación UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) | |
Acrílico permanente | |
Satinado | |
Etiqueta BradyBondz | |
Impresora de transferencia térmica portátil BMP™71 | |
750 por rollo | |
0,5 x 0,275 pulg | |
-70°C a +110°C | |
10,16 mm | |
0,5 in | |
0,275 in |
Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 | |
Blanco | |
Poliéster (B-423) | |
Seguimiento de activos, códigos de barras, frascos, ID de componentes, tubo cónico, placa de pocillos profundos, ID de equipos, ID de uso general, placa de Petri, placas de clasificación, orificio pasante (superior) | |
1 | |
Rectángulo | |
12,7 x 6,99 mm | |
0,076 mm | |
6,99 x 12,70 mm | |
12,70 mm | |
6,99 mm |