Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53: poliéster Freezerbondz II
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
Brand: Brady™ 143322
Additional Details : Peso : 0.11340kg
Description
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
- Diseñados para “corresponderse” con los tamaños de vial, portaobjetos y placa de pocillos existentes
- Se mantienen fijos en protocolos de procesamiento de tejidos y otras condiciones extremas
- Legibles y permiten una fácil colocación de códigos de barras y escaneado
- Color: Negro sobre blanco
- Material: poliéster Freezerbondz™ II
- Compatibilidad de la impresora: BMP51, BMP53
Specifications
Blanco | |
Poliéster | |
0,9 in. | |
0,0032 in. | |
Acrílico | |
ASTM D | |
180/paq. |
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
1 in. | |
2,29 cm | |
1 x 0,9 in. | |
Film blanco con capa superior imprimible por termotransferencia blanca | |
Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, pajitas portaobjetos |