Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53: poliéster Freezerbondz II
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
96.70€ - 184.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
Material | Poliéster |
Tipo de adhesivo | Permanente |
Acabado | Film blanco con capa superior imprimible por termotransferencia blanca |
Código de producto | Marca | Cantidad | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12682996
|
Brady™
143325 |
240/paq. | 0,5 x 1 pulg. con 0,4375 pulg. Diámetro del vial superior |
126.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12652996
|
Brady™
143323 |
240/paq. | 0,375 x 1 pulg. con 0,375 pulg. Diámetro del vial superior |
134.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12672996
|
Brady™
143324 |
240/paq. | 0,5 x 1 pulg. con 0,375 pulg. Diámetro del vial superior |
184.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12692996
|
Brady™
143322 |
180/paq. | 1 x 0,9 in. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12603006
|
Brady™
143326 |
100/paq. | 1,9 x 1 in. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12764029
|
Brady™
143316 |
220/paq. | 0,375 x 0,825 in. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12632996
|
Brady™
M-82-492 |
240/paq. | 0,95 x 0,95 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12662996
|
Brady™
M-131-492 |
180/paq. | 0,500 x 1 in. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
- Diseñados para “corresponderse” con los tamaños de vial, portaobjetos y placa de pocillos existentes
- Se mantienen fijos en protocolos de procesamiento de tejidos y otras condiciones extremas
- Legibles y permiten una fácil colocación de códigos de barras y escaneado
- Color: Negro sobre blanco
- Material: poliéster Freezerbondz™ II
- Compatibilidad de la impresora: BMP51, BMP53
Especificaciones
Blanco | |
Poliéster | |
Film blanco con capa superior imprimible por termotransferencia blanca | |
Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, pajitas portaobjetos |
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
Permanente | |
ASTM D |