Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53: poliéster Freezerbondz II
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
Marca:  Brady™ 143325
102.39 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21918" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13950kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12682996
  • 126.00€ / 1 caja
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
  • Diseñados para “corresponderse” con los tamaños de vial, portaobjetos y placa de pocillos existentes
  • Se mantienen fijos en protocolos de procesamiento de tejidos y otras condiciones extremas
  • Legibles y permiten una fácil colocación de códigos de barras y escaneado
  • Color: Negro sobre blanco
  • Material: poliéster Freezerbondz™ II
  • Compatibilidad de la impresora: BMP51, BMP53
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Poliéster
25,4 mm
12,70 mm
0,081 mm
0,5 x 1 pulg. con 0,4375 pulg. Diámetro del vial superior
Etiquetas para Labelmaker BMP51/53 FreezerBondz
0.43 in. Diámetro. Parte superior de la ampolla
De -196 °C a +130 °C
Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, pajitas portaobjetos
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
1 in.
0,5 in.
0,0032 in.
11,18 mm
Permanente
Film blanco con capa superior imprimible por termotransferencia blanca
Rectángulo con esquinas redondeadas
ASTM D
240/paq.