Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapón hueco de fondo en punta de vidrio borosilicatado
Para el cierre seguro de matraces, frascos, tubos y otros aparatos de laboratorio. Los tapones huecos de fondo en punta Lenz Laborglasinstrumente™ con placa hexagonal se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01400012
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10769121
  • 15.32€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conforme a la DIN 12252, forma C
  • Disponibles en diversos tamaños del cono
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Paso
10/paq.
Tamaño de rosca: Cono NS 12/21
Tapón hueco
Vidrio de borosilicato