Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapón hueco de fondo en punta de vidrio borosilicatado
Para el cierre seguro de matraces, frascos, tubos y otros aparatos de laboratorio. Los tapones huecos de fondo en punta Lenz Laborglasinstrumente™ con placa hexagonal se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
14.89€ - 77.80€
Especificaciones
Descripción | Paso |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Tipo de producto | Tapón hueco |
Cantidad | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10495251
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01400010 |
Tamaño de rosca: 10/19; cono NS |
14.89€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10769121
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01400012 |
Tamaño de rosca: Cono NS 12/21 |
15.32€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15320885
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01400019 |
Tamaño de rosca: Cono NS 19/26 |
22.15€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10550052
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01400024 |
Tamaño de rosca: Cono NS 24/29 |
25.18€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10493341
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01400029 |
Tamaño de rosca: Cono NS 29/32 |
34.08€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10261731
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01400014 |
Tamaño de rosca: Cono NS 14/23 |
77.80€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Acc. to DIN 12252, form C
- Available in a range of cone sizes
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Especificaciones
Paso | |
Vidrio de borosilicato | |
Tapón hueco | |
10/paq. |