Learn More
Fisherbrand™ Cubreobjetos circulares de vidrio
Los cubreobjetos circulares de vidrio están disponibles en dos grosores y en varios diámetros. Envasados en cajas de plástico para evitar roturas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Descripción
Estos cubreobjetos circulares de vidrio están disponibles en dos grosores y en varios diámetros. Envasados en cajas de plástico para evitar roturas.
- Fabricado con vidrio sodocálcico de color transparente
- Con corte, grosor y precisión dimensional uniformes
- Sin burbujas ni desperfectos
Especificaciones
Cubreobjetos | |
Vidrio sodocálcico | |
16 mm |
Circulares | |
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | |
200/paq. |